Learn More
Ácido Isostearico, TRC
Código de producto. 30407053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407053 250 mg 250 miligramos
30395308 500 mg -
30391823 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407053 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI902228250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54680-48-7
Fórmula molecular C18H36O2
Peso molecular (g/mol) 284.47
Sinónimo 16-Methylheptadecanoic Acid, Emersol 873, Isooctadecanoic Acid, Prisorine 3509, i18:0
Nombre IUPAC 2-(4,4-dimetilpentano-2-il)-ácido 5,7,7-trimetiloctanoico
SMILES CC(CCC(C(C)CC(C)(C)C)C(=O)O)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isostearic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H36O2/c1-13(11-17(3,4)5)9-10-15(16(19)20)14(2)12-18(6,7)8/h13-15H,9-12H2,1-8H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.2715