Learn More
Isosorbida, TRC
Código de producto. 30135487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135487 1 g 1 g
30138719 10 g 10 g
30010073 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9016801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652-67-5
Fórmula molecular C6 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Sinónimo Isosorbide, D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, D- (8CI), Sorbitol, 1,4:3,6-dianhydro- (6CI), Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., (+)-D-Isosorbide, 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol, 1,4:3,6-Dianhydro-D-sorbitol, 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol, AT 101, Devicoran, Hydronol, Ismotic, Isobide, NSC 40725
Nombre IUPAC (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahidrofuro[3,2-b]furano-3,6-diol
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosorbide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0579