Learn More
Isosorbide mononitrate, MedChemExpress
Código de producto. 16492249
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492249 1 g 1 g
16491028 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492249 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0642
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
MedChemExpress Isosorbide mononitrate(Isosorbide-5-mononitrate) is a nitrate-class compound used for angina pectoris; acts by dilating the blood vessels so as to reduce the blood pressure.
Isosorbide mononitrate(Isosorbide-5-mononitrate) is a nitrate-class compound used for angina pectoris
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosorbide mononitrate
CAS 16051-77-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H9NO6
Cantidad 1 g
Sinónimo Isosorbide-5-mononitrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (523.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (261.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+]([O-])O[C@H]1[C@](OC[C@@H]2O)([H])[C@]2([H])OC1
Peso molecular (g/mol) 191.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation