Learn More
Isosorbide mononitrate, 98+%, Thermo Scientific™
A coronary vasodilator that does not require hepatic biotransformation
254.00€ - 545.00€
| CAS | 16051-77-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C6H9NO6 |
| Peso molecular (g/mol) | 191.139 |
| Número MDL | MFCD00143462 |
| Clave InChI | YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N |
| Sinónimo | isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate |
| PubChem CID | 27661 |
| ChEBI | CHEBI:6062 |
| Nombre IUPAC | [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate |
| SMILES | C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15405859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63674.09 |
10g |
254.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15415859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63674.14 |
25g |
545.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 16051-77-7 | |
| 191.139 | |
| YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N | |
| 27661 | |
| [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate |
| C6H9NO6 | |
| MFCD00143462 | |
| isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate | |
| CHEBI:6062 | |
| C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O |
Especificaciones
| Isosorbide mononitrate | |
| C6H9NO6 | |
| UN3251 | |
| isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate | |
| C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O | |
| 191.139 | |
| CHEBI:6062 | |
| ≥98% |
| 16051-77-7 | |
| MFCD00143462 | |
| 14,5225 | |
| YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N | |
| [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate | |
| 27661 | |
| 191.14 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H228-H302
Flammable solid.
Harmful if swallowed.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ISOSORBIDE-5-MONONITRATE
missing translation for 'einecsNumber' : 240-197-2
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ4386500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures