Learn More
Isosorbide mononitrate, 98+%
Código de producto. 15415859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415859 25 g 25 g
15405859 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63674.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
A coronary vasodilator that does not require hepatic biotransformation | CAS: 16051-77-7 | C6H9NO6 | 191.139 g/mol
A coronary vasodilator that does not require hepatic biotransformation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16051-77-7
Fórmula molecular C6H9NO6
Peso molecular (g/mol) 191.139
Número MDL MFCD00143462
Clave InChI YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate
PubChem CID 27661
ChEBI CHEBI:6062
Nombre IUPAC [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate
SMILES C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosorbide mononitrate
Punto de fusión 92°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Número UN UN3251
Índice Merck 14,5225
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Crystalline Powder