Learn More
Isosorbide, MedChemExpress
Código de producto. 16471118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471118 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16471118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1469
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Isosorbide (D-Isosorbide), an orally active vasodilating agent that can be used for the research of heart failure and angina (chest pain). Isosorbide is also an oral hyperosmotic diuretic.
Isosorbide (D-Isosorbide), an orally active vasodilating agent that can be used for the research of heart failure and angina (chest pain). Isosorbide is also an oral hyperosmotic diuretic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosorbide
CAS 652-67-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10O4
Cantidad 5 g
Sinónimo D-Isosorbide Dianhydro-D-glucitol
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM)
SMILES O[C@H]1[C@]2([H])[C@]([C@@H](O)CO2)([H])OC1
Peso molecular (g/mol) 146.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation