Learn More
Éter de dimetilo de isosórbido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764753 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10764753 25 g Frasco de vidrio 25 g
10272762 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10764753 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369910250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5306-85-4 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5306-85-4
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00064828
Clave InChI MEJYDZQQVZJMPP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dimethyl isosorbide, isosorbide dimethyl ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxyhexahydrofuro 3,2-b furan, unii-sa6a6v432s, 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-o-methyl-d-glucitol, arlasolve dmi, 2,5-di-o-methyl-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol, dimethyl isosorbide ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxy-hexahydrofuro 3,2-b furan, 3s,3ar,6r,6ar-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro 3,2-b furan
PubChem CID 62990
SMILES COC1COC2C(COC12)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosorbide dimethyl ether
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1700g/mL
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.17
Beilstein 19, IV, 991
Punto de ebullición 93°C to 95°C (0.1 hPa)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Nombre IUPAC 3,6-dimetoxi-hexahidrofeno[3,2-b]furano
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 99%