Learn More
Éter de dimetilo de isosórbido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10272762 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10272762 100 g Frasco de vidrio 100 g
10764753 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10272762 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369911000
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5306-85-4 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5306-85-4
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00064828
Clave InChI MEJYDZQQVZJMPP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dimethyl isosorbide, isosorbide dimethyl ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxyhexahydrofuro 3,2-b furan, unii-sa6a6v432s, 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-o-methyl-d-glucitol, arlasolve dmi, 2,5-di-o-methyl-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol, dimethyl isosorbide ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxy-hexahydrofuro 3,2-b furan, 3s,3ar,6r,6ar-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro 3,2-b furan
PubChem CID 62990
SMILES COC1COC2C(COC12)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosorbide dimethyl ether
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1700g/mL
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.17
Beilstein 19, IV, 991
Punto de ebullición 93°C to 95°C (0.1 hPa)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Nombre IUPAC (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-dimetoxi-2,3,3a,5,6,6a-hexahidrofurano[3,2-b]furano
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 99%