Learn More
Éter dimetílico de isosorbida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408137 25 g 25 g
11468710 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17516.14
Solicitar formato a granel o personalizado
It is employed as a specialty solvent. It is a solvent for active ingredients especially DHA for sunless tanning products. It is also utilized as viscosity controlling agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como disolvente especializado. Es un disolvente para ingredientes activos, especialmente DHA para productos de bronceado sin sol. También se utiliza como agente de control de viscosidad.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Garantizar una ventilación adecuada. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5306-85-4
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00064828
Clave InChI MEJYDZQQVZJMPP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dimethyl isosorbide, isosorbide dimethyl ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxyhexahydrofuro 3,2-b furan, unii-sa6a6v432s, 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-o-methyl-d-glucitol, arlasolve dmi, 2,5-di-o-methyl-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol, dimethyl isosorbide ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxy-hexahydrofuro 3,2-b furan, 3s,3ar,6r,6ar-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro 3,2-b furan
PubChem CID 62990
Nombre IUPAC (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-dimetoxi-2,3,3a,5,6,6a-hexahidrofurano[3,2-b]furano
SMILES COC1COC2C(COC12)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosorbide dimethyl ether
Punto de fusión -70°C
Densidad 1.165
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.462
Beilstein 80854
Punto de ebullición 93°C to 95°C (0.1 mmHg)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 98%