Learn More
Isosorbida 2-Nitrato, TRC
Código de producto. 30390652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30390652 100 mg 100 miligramos
30399798 50 mg -
30394499 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI902150100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16106-20-0
Fórmula molecular C6 H9 N O6
Peso molecular (g/mol) 191.14
Sinónimo Isosorbide 2-Nitrate, Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP), Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP)
Nombre IUPAC [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hidroxi-2,3,3a,5,6,6a-hexahidrofuro[3,2-b]furano-6-il] nitrato
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosorbide 2-Nitrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.043
Porcentaje de pureza >95%