Learn More
2-Nitrato de isosorbida, Mikromol™
Product Code. 17981896
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
17981896 25 mg 25 miligramos
17942166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17981896 Supplier Mikromol Supplier No. MM0126.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Nitrato de isosorbida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Isosorbide 2-Nitrate
CAS 16106-20-0
Nombres de analitos o componentes Isosorbide 2-Nitrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H9 N O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Isosorbide Dinitrate, Diluted Imp. B (EP), Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP), Diluted Isosorbide Mononitrate USP Related Compound A, Diluted Isosorbide Mononitrate USP RC A, Isosorbide 2-Nitrate, Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP), Diluted Isosorbide Mononitrate Related Compound A, Isosorbide Dinitrate Impurity B, Isosorbide Mononitrate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Nitrato de [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hidroxi-2,3,3a,5,6,6a-hexahidrofuro[3,2-b]furan-6-il]
Peso molecular (g/mol) 191.14
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191,043 g/mol