Learn More
2-acetato de isosorbida, Mikromol™
Código de producto. 30050507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050507 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050507 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0502.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-acetato de isosorbida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosorbide 2-Acetate
CAS 13042-39-2
Nombres de analitos o componentes Isosorbide 2-Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H12 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-acetate, Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-acetate (7CI), Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-acetate, D- (8CI), Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 2-acetate, Isosorbide 2-acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O5/c1-4(9)13-6-3-12-7-5(10)2-11-8(6)7/h5-8,10H,2-3H2,1H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1CO[C@@H]2[C@H](O)CO[C@H]12
Nombre IUPAC Acetato de [(3R,3aR,6S,6aR)-3-hidroxi-2,3,3a,5,6,6a-hexahidrofuro[3,2-b]furan-6-il]
Peso molecular (g/mol) 188.178
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0685 g/mol