Learn More
Isosilybin, MedChemExpress
Código de producto. 16441508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16441508 5 mg 5 miligramos
16439098 10 mg 10 miligramos
16423906 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16441508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0779
MedChemExpress Isosilybin (Isosilybinin) is a flavonoid from milk thistle; inhibits CYP3A4 induction with an IC50 of 74 μM.
Isosilybin (Isosilybinin) is a flavonoid from milk thistle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosilybin
CAS 72581-71-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22O10
Cantidad 5 mg
Sinónimo Isosilybinin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (207.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@H](O)[C@@H](C2=CC=C(OC(C3=CC=C(O)C(OC)=C3)C(CO)O4)C4=C2)OC5=CC(O)=CC(O)=C15
Peso molecular (g/mol) 482.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.44
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease