Learn More
(-)-isosamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Isosamidin |
| CAS | 53023-18-0 |
| Fórmula molecular | C21 H22 O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-2-butenoic acid (9R,10R)-9-(acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-10-yl Ester, (9R-cis)-3-methyl-2-Butenoic Acid 9-(Acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-10-yl Ester, Isosamidin, 3'(R),4'(R)-3'-Acetoxy-4'-senecioyloxy-3',4'-dihydroseselin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22O7/c1-11(2)10-16(24)27-19-17-14(28-21(4,5)20(19)25-12(3)22)8-6-13-7-9-15(23)26-18(13)17/h6-10,19-20H,1-5H3/t19-,20-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=CC(=O)O[C@H]1[C@@H](OC(=O)C)C(C)(C)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c12)C |
| Nombre IUPAC | [(9R,10R)-9-acetoxi-8,8-dimetil-2-oxo-9,10-dihidropirano[2,3-f]cromen-10-il] 3-metilbut-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 386.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.1366 |