Learn More
Isosalipurpósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isosalipurposide |
| CAS | 4547-85-7 |
| Fórmula molecular | C21 H22 O10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2',4,4',6'-Tetrahydroxychalcone 6'-Glucoside, Chalconaringenin 2'-O-glucoside, Chalcononaringenin 2'-O-glucoside, Phloredzin, Phlorizin Chalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22O10/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10/h1-8,16,18-24,26-29H,9H2/b6-3+/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)\C=C\c3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (E)-1-[2,4-dihidroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxifenil]-3-(4-hidroxifenil)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 434.393 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.121 |