Learn More
Isosakuranetin, MedChemExpress
Código de producto. 16499258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16499258 10 mg 10 miligramos
16471678 5 mg 5 miligramos
16423946 25 mg 25 miligramos
3 options
Código de producto. 16499258
Marca: Medchem Express HYN2131
MedChemExpress Isosakuranetin is a flavanone flavonoid which can be found in the fruit of Citrus bergamia.
Isosakuranetin is a flavanone flavonoid which can be found in the fruit of Citrus bergamia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosakuranetin
CAS 480-43-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (873.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C[C@@H](C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 286.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.28
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid