Learn More
Isorhynchophylline, MedChemExpress
Código de producto. 16471498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471498 5 mg 5 miligramos
16459088 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0766
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Isorhynchophylline (IRN), an alkaloid isolated from Uncaria rhynchophylla, possesses the effects of lowered blood pressure, vasodilatation and protection against ischemia-induced neuronal damage.
Isorhynchophylline (IRN), an alkaloid isolated from Uncaria rhynchophylla, possesses the effects of lowered blood pressure, vasodilatation and protection against ischemia-induced neuronal damage.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isorhynchophylline
CAS 1-4-6859
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28N2O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (260.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](CC)C4)([H])N4CC3
Peso molecular (g/mol) 384.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.47
Porcentaje de pureza 98.21%
Grado Research
Forma física Solid