Learn More
Isorhapontina, TRC
Código de producto. 30399699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399699 2.5 mg
30398882 5 mg
30401604 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2142452.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32727-29-0
Fórmula molecular C21H24O9
Peso molecular (g/mol) 420.41
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hidroxi-5-[(E)-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)etenoil]fenoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES COc1cc(\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isorhapontin
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24O9/c1-28-16-8-11(4-5-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.142