Learn More
Isorhamnetin, MedChemExpress
Código de producto. 16454887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454887 50 mg 50 miligramos
16421508 5 mg 5 miligramos
16419098 10 mg 10 miligramos
16403906 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16454887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0776
MedChemExpress Isorhamnetin is a flavonoid compound extracted from the Chinese herb Hippophae rhamnoides L.. Isorhamnetin suppresses skin cancer through direct inhibition of MEK1 and PI3K.
Isorhamnetin is a flavonoid compound extracted from the Chinese herb Hippophae rhamnoides L.. Isorhamnetin suppresses skin cancer through direct inhibition of MEK1 and PI3K.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isorhamnetin
CAS 480-19-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3'-Methylquercetin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (316.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 316.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.26
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease