Learn More
Isorhamnetina 3-O-neoheperidina, TRC
Código de producto. 30137563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137563 100 mg 100 miligramos
30007261 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI893000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55033-90-4
Fórmula molecular C28 H32 O16
Peso molecular (g/mol) 624.54
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[[2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 3-[[2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Calendoflavoside, Isorhamnetin 3-O-neohesperidin, Isorhamnetin 3-O-neohesperidoside, Isorhamnetin 3-O-neohesperoside
Nombre IUPAC 3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-2-il]oxi-5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)cromeno-4-uno
SMILES COc1cc(ccc1O)C2=C(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)C(=O)c5c(O)cc(O)cc5O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isorhamnetin 3-O-neohesperidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H32O16/c1-9-18(33)21(36)23(38)27(40-9)44-26-22(37)19(34)16(8-29)42-28(26)43-25-20(35)17-13(32)6-11(30)7-15(17)41-24(25)10-3-4-12(31)14(5-10)39-2/h3-7,9,16,18-19,21-23,26-34,36-38H,8H2,1-2H3/t9-,16+,18-,19+,21+,22-,23+,26+,27-,28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.169