Learn More
Isorhamnetin-3-O-glucoside, MedChemExpress
Código de producto. 16431508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16431508 5 mg 5 miligramos
16429098 10 mg 10 miligramos
16413906 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16431508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0777
MedChemExpress Isorhamnetin-3-O-glucoside, a natural compound widely contained in many vegetables and rice, could be metabolized in intestinal microbiota after digestion.
Isorhamnetin-3-O-glucoside, a natural compound widely contained in many vegetables and rice, could be metabolized in intestinal microbiota after digestion.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isorhamnetin-3-O-glucoside
CAS 5041-82-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22O12
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (522.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)=C(C3=CC(OC)=C(O)C=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Peso molecular (g/mol) 478.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.4
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism