Learn More
Isorhamnetina 3-gentiobiosido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Astragaloside |
| CAS | 17429-69-5 |
| Fórmula molecular | C28 H32 O17 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(6-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, Astragaloside (8CI), 3-[(6-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-o |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H32O17/c1-40-13-4-9(2-3-11(13)31)25-26(20(35)17-12(32)5-10(30)6-14(17)42-25)45-28-24(39)22(37)19(34)16(44-28)8-41-27-23(38)21(36)18(33)15(7-29)43-27/h2-6,15-16,18-19,21-24,27-34,36-39H,7-8H2,1H3/t15-,16-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,27-,28+/m1/s1 |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)C2=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)c5c(O)cc(O)cc5O2 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxicromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 640.543 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 640.164 |