Learn More
Isoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isochinolin |
| CAS | 119-65-3 |
| Fórmula molecular | C9 H7 N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Isoquinoline (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Azanaphthalene, 2-Benzazine, Benzo[c]pyridine, Benzopyridine, NSC 3395, β-Quinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H |
| SMILES | c1ccc2cnccc2c1 |
| Nombre IUPAC | isoquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 129.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0578 |