Learn More
N-óxido de isoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoquinoline N-Oxide |
| CAS | 1532-72-5 |
| Fórmula molecular | C9H7NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMILES | O=n1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-óxido de isoquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 145.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0528 |