Learn More
N-Óxido de isoquinolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11408627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408627 5 g 5 g
11418627 25 g 25 g
11428627 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19738.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1532-72-5
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.161
Número MDL MFCD00006903
Clave InChI RZIAABRFQASVSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinoline n-oxide, isoquinoline 2-oxide, isoquinoline-n-oxide, isoquinoline oxide, isoquinoline, 2-oxide, isoquinolin-n-oxide, isoquinolin-2-ium-2-olate, isoquinolinen-oxide, acmc-1boxv, 2-oxido-isoquinolin-2-ium
PubChem CID 290378
Nombre IUPAC 2-oxidoisoquinolin-2-io
SMILES C1=CC=C2C=[N+](C=CC2=C1)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline N-oxide
Punto de fusión 103°C to 105°C
Punto de ebullición 170°C (3 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 114345
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98%