Learn More
Isoquinolina-d7, TRC
Código de producto. 30403621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403621 50 mg
30406892 5 mg
30404355 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30403621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87493150MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17157-12-9
Fórmula molecular C9 D7 N
Peso molecular (g/mol) 136.2
Sinónimo Isoquinoline-1,3,4,5,6,7,8-d7 (ACI), Isoquinoline-d7 (8CI, 9CI)
Nombre IUPAC 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterioisoquinolina
SMILES [2H]c1nc([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-d7
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1018