Learn More
Isoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10481202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10481202 100 g Frasco de vidrio 100 g
10175470 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10481202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325031000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-65-3 | C9H7N | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-65-3
Fórmula molecular C9H7N
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00006898,MFCD31699977
Clave InChI AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-azanaphthalene, 2-benzazine, isochinolin, benzo c pyridine, beta-quinoline, 2-benzanine, 3,4-benzopyridine, .beta.-quinoline, isochinolin czech
PubChem CID 8405
ChEBI CHEBI:16092
Nombre IUPAC isoquinolina
SMILES C1=CC=C2C=NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 24°C to 28°C
Color Marrón
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 242°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.623
Cantidad 100 g
Beilstein 20, 380
Índice Merck 15, 5268
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids,misible with many organic solvents
Viscosidad 3.25 mPa.s
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión