Learn More
Isoquinolina, 97%
Código de producto. 11489177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489177 2500 g 2500 g
11469177 100 g 100 g
11479177 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21279.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-65-3 | C9H7N | 129,16 g/mol
La isoquinolina se utiliza en la fabricación de tintes, pinturas y antifúngicos. También se utiliza como disolvente para la extracción de resinas y terpenos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La isoquinolina se utiliza en la fabricación de colorantes, pinturas, antifúngicos. También se utiliza como disolvente para la extracción de resinas y terpenos.
Solubilidad
Soluble en agua (5 g/l).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-65-3
Fórmula molecular C9H7N
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00006898,MFCD31699977
Clave InChI AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-azanaphthalene, 2-benzazine, isochinolin, benzo c pyridine, beta-quinoline, 2-benzanine, 3,4-benzopyridine, .beta.-quinoline, isochinolin czech
PubChem CID 8405
ChEBI CHEBI:16092
Nombre IUPAC isoquinolina
SMILES C1=CC=C2C=NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline
Punto de fusión 24°C to 27°C
Densidad 1.09
pH 7.5
Punto de ebullición 241°C to 243°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6245
Cantidad 2500 g
Número UN UN2811
Beilstein 107549
Índice Merck 14,5222
Información de solubilidad Soluble in water (5g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación