Learn More
Isoquinolina, 97%
Descripción
La isoquinolina se utiliza en la fabricación de tintes, pinturas y antifúngicos. También se utiliza como disolvente para la extracción de resinas y terpenos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
La isoquinolina se utiliza en la fabricación de colorantes, pinturas, antifúngicos. También se utiliza como disolvente para la extracción de resinas y terpenos.
Solubilidad
Soluble en agua (5 g/l).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoquinoline |
| Punto de fusión | 24°C to 27°C |
| Densidad | 1.09 |
| pH | 7.5 |
| Punto de ebullición | 241°C to 243°C |
| Temperatura de inflamación | 107°C (225°F) |
| Olor | Pungent |
| Índice de refracción | 1.6245 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2811 |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación