Learn More
Cloruro de isoquinolina-5-sulfonilo, cloruro de hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30408608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408608 1 g
30388845 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8780001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105627-79-0
Fórmula molecular C9 H6 Cl N O2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 264.13
Nombre IUPAC cloruro de isoquinolina-5-sulfonilo; Cloruro
SMILES Cl.ClS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-5-sulfonyl Chloride Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClNO2S.ClH/c10-14(12,13)9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9;/h1-6H;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.9575