Learn More
Ácido isoquinolina-5-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335435 250 mg 250 miligramos
11325435 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19637.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27810-64-6 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27810-64-6
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.171
Número MDL MFCD03788744
Clave InChI ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-isoquinolinecarboxylic acid, 5-carboxyisoquinoline, isoquinoline-5-carboxylicacid, pubchem19508, acmc-1ch46, isoquinoline-5-carboxylic acid
PubChem CID 260936
Nombre IUPAC ácido isoquinolina-5-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-5-carboxylic acid
Punto de fusión 278°C to 281°C
Punto de ebullición 60°C to 62°C (11 mmHg)
Cantidad 250 mg
Beilstein 129180
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.