Learn More
Isoquinolina-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11315435 250 mg 250 miligramos
11305435 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19636.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80278-67-7 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80278-67-7
Fórmula molecular C10H7NO
Peso molecular (g/mol) 157.172
Número MDL MFCD03412483
Clave InChI ILRSABOCKMOFGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-isoquinolinecarboxaldehyde, isoquinoline-5-carboxaldehyde, 5-formylisoquinoline, ksc447q7n, 5-isoquinolinecarbaldehyde, 5-isoquinolinecarboxaldehyde 6ci,9ci
PubChem CID 7016853
Nombre IUPAC isoquinolina-5-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 113°C to 116°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 112875
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 97%