Learn More
Ácido isoquinolina-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479987 250 mg 250 miligramos
15469987 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53230.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 371766-08-4 | C9H8BNO2 | 172.978 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371766-08-4
Fórmula molecular C9H8BNO2
Peso molecular (g/mol) 172.978
Número MDL MFCD03839356
Clave InChI XKEYHBLSCGBBGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinoline-5-boronic acid, 5-isoquinolineboronic acid, isoquinolin-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 5-isoquinolinyl, isoquinolin-5-yl boronic acid, 5-isoquinolineboronicacid, isoquinoline-5-boric acid, 5-boronoisoquinoline, acmc-209ird, 5-isoquinolylboronic acid
PubChem CID 599474
Nombre IUPAC ácido isoquinolin-5-ilborónico
SMILES B(C1=C2C=CN=CC2=CC=C1)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-5-boronic acid
Punto de fusión 204°C to 206°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.98
Porcentaje de pureza 97%