Learn More
Ácido isoquinolina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10796895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10796895 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10481494 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10796895 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04901CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7159-36-6
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.17
Número MDL MFCD00094344
Clave InChI MCVMLYSLPCECGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isoquinolinecarboxylic acid, 4-carboxyisoquinoline, 4-isoquinolinecarboxylicacid, isoquinoline-4-carboxylicacid, 4-carboxy-isoquinoline, acmc-209oja, isoquinoline-4-carboxylic, isoquinolin-4-carboxylic acid, n-2-aminoethyl pyrrolidine; 2-1-pyrrolidino ethylamine
PubChem CID 459768
Nombre IUPAC ácido isoquinolina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 97%