Learn More
Isoquinolina-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488358 250 mg 250 miligramos
15478358 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61788.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22960-16-3 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22960-16-3
Fórmula molecular C10H7NO
Peso molecular (g/mol) 157.172
Número MDL MFCD00829440
Clave InChI RNQQJLYJLDQGGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinoline-4-carboxaldehyde, 4-isoquinolinecarboxaldehyde, 4-formylisoquinoline, pubchem15962, acmc-20aig4, 4-isoquinolinecarbaldehyde, ksc201k4f, 4-isoquinolinecarboxaldehyde 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 10868870
Nombre IUPAC isoquinolina-4-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NC=C2C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 101°C to 106°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 97%