Learn More
Isoquinolina-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10706905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10706905 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10451684 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10706905 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04904DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 22960-16-3
Fórmula molecular C10H7NO
Peso molecular (g/mol) 157.172
Número MDL MFCD00829440
Clave InChI RNQQJLYJLDQGGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinoline-4-carboxaldehyde, 4-isoquinolinecarboxaldehyde, 4-formylisoquinoline, pubchem15962, acmc-20aig4, 4-isoquinolinecarbaldehyde, ksc201k4f, 4-isoquinolinecarboxaldehyde 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 10868870
Nombre IUPAC isoquinolina-4-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NC=C2C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-4-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 97%