Learn More
Éster 2,2-dimetilpropanodiol-1,3-cíclico de ácido isoquinolina-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10621085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10621085 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10621085 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04940DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-4-boronic acid 2, 2-dimethylpropanediol-1, 3 cyclic ester
CAS 844891-01-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H16BNO2
Número MDL MFCD06659058
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl isoquinoline, isoquinoline-4-boronic acid 2,2-dimethylpropanediol-1,3 cyclic ester, isoquinoline-4-boronic acid, 2,2-dimethylpropane-1,3-diol cyclic ester, isoquinoline-4-boronic acid neopentyl glycol ester, 3 cyclic ester, akos brn-0509, 2-dimethylpropanediol-1, isoquinoline-4-boronic acid 2, 2-4-isoquinolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborane, isoquinoline,4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl
Clave InChI AQEZCUCPPAKCLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)COB(OC1)C1=CN=CC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)isoquinoline
Peso molecular (g/mol) 241.10
PubChem CID 2795158
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1
Porcentaje de pureza 97%