Learn More
Hidrato de ácido isoquinolina-3-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418717 1 g 1 g
11428717 5 g 5 g
11438717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19880.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207399-25-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207399-25-5
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.17
Número MDL MFCD00075137
Clave InChI KVMMIDQDXZOPAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate, isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate, isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate 1:x, 3-isoquinolinecarboxylic acid, hydrate, 3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate 1:1, pubchem10167, acmc-1clhb, 3-isoquinolinecarboxylicacid hydrate, isoquinoline 3-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 2736704
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
Punto de fusión 166°C to 168°C
Cantidad 1 g
Beilstein 125548
Nombre IUPAC isoquinoline-3-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%