Learn More
Ácido iIsoquinolina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15585886 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15585886 1 g 1 g
15595886 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15585886 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454490010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6624-49-3
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.17
Clave InChI KVMMIDQDXZOPAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-isoquinolinecarboxylic acid, 3-carboxyisoquinoline, 3-isoquinoline carboxylic acid, 3-isoquinaldic acid, pubchem16889, maybridge1_002411, acmc-1b7v6, isoquinoline-3-caboxylic acid, ksc217c5f, isoquinoline 3-carboxylic acid
PubChem CID 124656
Nombre IUPAC ácido isoquinolina-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-3-carboxylic acid
Punto de fusión -170°C to 171.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoquinoline-3-carboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación