Learn More
Ácido isoquinolina -1carboxílico, 99 %
Código de producto. 11332316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332316 1 g 1 g
11342316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05985.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-73-7
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.171
Número MDL MFCD00006901
Clave InChI XAAKCCMYRKZRAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-isoquinolinecarboxylic acid, isoquinolinecarboxylic acid, isoquinoline-1-carboxylicacid, 1-carboxyisoquinoline, isoquinioline-1-carboxylic acid, pubchem7537, acmc-209kds, isoquinoline-1carboxylic acid, ksc170s7d, 1-isoquinoline carboxylic acid
PubChem CID 68092
Nombre IUPAC ácido isoquinolina-1-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-1-carboxylic acid
Punto de fusión ∽165°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 129177
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 99%