Learn More
Isoquinolin-3amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10039091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10039091 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10130242 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10214644 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10039091 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10019CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 25475-67-6
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.177
Clave InChI VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminoisoquinoline, 3-isoquinolinamine, isoquinolin-3-ylamine, isoquinoline, 3-amino, 3-isoquinolylamine, isoquinoline-3-amine, chembl61743, 2h-isoquinolin-3-imine, isoquinolin-3-imine, zlchem 309
PubChem CID 311869
Nombre IUPAC isoquinolin-3-amina
SMILES C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinolin-3-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 97%