Learn More
Isoquercitroside, TRC
Código de producto. 30136643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136643 250 mg 250 miligramos
30004592 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI874675250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21637-25-2
Fórmula molecular C21 H20 O12
Peso molecular (g/mol) 464.38
Sinónimo 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-(β-D-glucofuranosyloxy)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-D-glucofuranoside, Isoquercitrin, Isoquercitroside, Isotrifoliin, Quercetin 3-(β-D-glucofuranoside), Quercetin 3-O-β-D-glucofuranoside
Nombre IUPAC 3-[(2S,4R,5R)-5-[(1R)-1,2-dihidroxietilo]-3,4-dihidroxixolano-2-il]oxi-2-(3,4-dihidroxifenilo)-5,7-dihidroxicromeno-4-uno
SMILES OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)C(O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquercitroside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O12/c22-6-12(27)19-16(29)17(30)21(32-19)33-20-15(28)14-11(26)4-8(23)5-13(14)31-18(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,12,16-17,19,21-27,29-30H,6H2/t12-,16-,17?,19-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.0955
Porcentaje de pureza >95%