Learn More
Isopyrazam, TRC
Código de producto. 30134720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134720 50 mg 50 miligramos
30004508 5 mg 5 miligramos
30003345 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87460050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 881685-58-1
Fórmula molecular C20 H23 F2 N3 O
Peso molecular (g/mol) 359.41
Sinónimo 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[1,2,3,4-tetrahydro-9-(1-methylethyl)-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-, Isopyrazam, N-[1,2,3,4-Tetrahydro-9-(1-methylethyl)-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamide, N-[1,2,3,4-Tetrahydro-9-(1-methylethyl)-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Nombre IUPAC 3-(difluorometil)-1-metil-N-(11-propan-2-il-3-triciclo[6.2.1.02,7]undeca-2,4,6-trienil)pirazol-4-carboxamida
SMILES CC(C)C1C2CCC1c3c(NC(=O)c4cn(C)nc4C(F)F)cccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopyrazam
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23F2N3O/c1-10(2)16-12-7-8-13(16)17-11(12)5-4-6-15(17)23-20(26)14-9-25(3)24-18(14)19(21)22/h4-6,9-10,12-13,16,19H,7-8H2,1-3H3,(H,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1809