Learn More
(-)-isopulegol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Isopulegol |
| CAS | 89-79-2 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, (1R,2S,5R)-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, [1R-(1α,2β,5α)]-, p-Menth-8-en-3-ol, (1R,3R,4S)-(-)- (8CI), (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexanol, (-)-Isopulegol, (-)-L-Isopulegol, (1R,2S,5R)-(-)-Isopulegol, (1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, Isopugenol I, Isopulegol, Isopulegol I, L-Isopulegol, iso-Pulegol, l-Isopulegol, trans-Isoperitenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | (1R,2S,5R)-5-metil-2-prop-1-en-2-ilciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.1358 |