Learn More
Isopulegol, TRC
Código de producto. 30407865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407865 2.5 g
30389815 5 g
30393373 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8747402.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-67-6
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo 5-Methyl-2-(1-methylethenyl)cyclohexanol, 2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylvinyl)cyclohexanol, p-Menth-8-en-3-ol
Nombre IUPAC 5-Metil-2-prop-1-en-2-ilciclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(O)C1)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopulegol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358