Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopulegol |
| CAS | 89-79-2 |
| Fórmula molecular | C10H18O |
| Número MDL | MFCD00134655 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | isopulegol, --isopulegol, l-isopulegol, --l-isopulegol, coolact p, unii-3th92o3bxn, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethenyl-, 1r,2s,5r, 3th92o3bxn, iso-pulegol, isopulegol natural |
| Clave InChI | ZYTMANIQRDEHIO-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC1CCC(C(O)C1)C(C)=C |
| Nombre IUPAC | 5-metil-2-(prop-1-en-2-il)ciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Mostrar más |