Learn More
Isopulegol, mezcla de isómeros, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469746 50 g 50 g
11459746 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20260.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7786-67-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7786-67-6
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00134655
Clave InChI ZYTMANIQRDEHIO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo p-menth-8-en-3-ol, isopulegol, 8 9-p-menthen-3-ol, 5-methyl-2-prop-1-en-2-yl cyclohexanol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethenyl, 1-methyl-4-isopropenylcyclohexan-3-ol, dl-isopulegol, p-8 9-menthen-3-ol, 5-methyl-2-1-methylvinyl cyclohexan-1-ol, 5-methyl-2-prop-1-en-2-yl cyclohexan-1-ol
PubChem CID 24585
Nombre IUPAC 5-Metil-2-prop-1-en-2-ilciclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(O)C1)C(C)=C
Specifications
Nombre del producto químico o material Isopulegol
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.91
Punto de ebullición 90°C to 92°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.4725
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Isopulegol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopulegol