Learn More
Isopulegol, mezcla de isómeros, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459746 10 g 10 g
11469746 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20260.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7786-67-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-67-6
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00134655
Clave InChI ZYTMANIQRDEHIO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo p-menth-8-en-3-ol, isopulegol, 8 9-p-menthen-3-ol, 5-methyl-2-prop-1-en-2-yl cyclohexanol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethenyl, 1-methyl-4-isopropenylcyclohexan-3-ol, dl-isopulegol, p-8 9-menthen-3-ol, 5-methyl-2-1-methylvinyl cyclohexan-1-ol, 5-methyl-2-prop-1-en-2-yl cyclohexan-1-ol
PubChem CID 24585
Nombre IUPAC 5-Metil-2-prop-1-en-2-ilciclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(O)C1)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopulegol
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.91
Punto de ebullición 90°C to 92°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.4725
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%