Learn More
Isopteropodina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uncarine E |
| CAS | 5171-37-9 |
| Fórmula molecular | C21 H24 N2 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Isopteropodine, 7-Isopteropodine, (7α,19α,20α)-19-Methyl-2-oxoformosanan-16-carboxylic Acid Methyl Ester, |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N2O4/c1-12-14-10-23-8-7-21(16-5-3-4-6-17(16)22-20(21)25)18(23)9-13(14)15(11-27-12)19(24)26-2/h3-6,11-14,18H,7-10H2,1-2H3,(H,22,25)/t12-,13-,14-,18-,21-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=CO[C@@H](C)[C@@H]2CN3CC[C@]4([C@@H]3C[C@H]12)C(=O)Nc5ccccc45 |
| Nombre IUPAC | (1S,4aS,5aS,6S,10aS)-1-metil-2'-oxospiro[1,4a,5,5a,7,8,10,10a-octahidropirano[3,4-f]indolizina-6,3'-1H-indol]-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 368.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.1736 |