Learn More
Isoproturón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoproturon |
| CAS | 34123-59-6 |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Isoproturon, Urea, N,N-dimethyl-N'-[4-(1-methylethyl)phenyl]-, Urea, 3-p-cumenyl-1,1-dimethyl- (7CI), N,N-Dimethyl-N'-[4-(1-methylethyl)phenyl]urea, 1-(4-Isopropylphenyl)-3,3-dimethylurea, 3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea, Alon, Alon (pesticide), Arelon, Arelon Dyspersyjny, Arelon R, Arelon Top 500SC, CGA 18731, CL 12150, DPX 6774, Graminon, HOE 16410, Harpun, Hora-Flo, Hytane 500L, IP 50, IP-Flo, IPU Stefes, Ipuron, Iralon, Isoflo, Isoflo (herbicide), Isogard, Isoproturon, Izoturon, N,N-Dimethyl-N'-(4-isopropylphenyl)urea, N-(4-Isopropylphenyl)-N',N'-dimethylurea, Nocilon, N'-(4-Isopropylphenyl)-N,N-dimethylurea, N'-(p-Cumenyl)-N,N-dimethylurea, N'-(p-Isopropylphenyl)-N,N-dimethylurea, Protugan, Stefes IPU, Tolkan, Tolkan Flo |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O/c1-9(2)10-5-7-11(8-6-10)13-12(15)14(3)4/h5-9H,1-4H3,(H,13,15) |
| SMILES | CC(C)c1ccc(NC(=O)N(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dimetil-3-(4-propan-2-ilfenil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 206.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.1419 |